Learn More
Thermo Scientific™ Fosfato, solución de tampón de 0,2 M, pH 8,5
Used in molecular biology, biochemistry, and chromatography. It is used in the purification of antibodies.
40.95€ - 52.90€
Especificaciones
Concentración | Solución de tampón de 0,2 m |
---|---|
Peso molecular | 119,976 |
Envase | Frasco de plástico |
Contenido y almacenamiento | Temperaturas ambientes |
Formulario | Líquido |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15464409
|
Thermo Scientific™
J61925.AP |
500mL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15474409
|
Thermo Scientific™
J61925.K2 |
1L |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Specifications
Solución de tampón de 0,2 m | |
Frasco de plástico | |
Líquido |
119,976 | |
Temperaturas ambientes |