Learn More
Invitrogen™ PHKG2 Recombinant Human Protein
PHKG2 is a testis/liver isoform of the phosphorylase kinase gamma subunit.
Marca:  Invitrogen™ PV4556
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15498723
  • 7890.00€ / 1 miligramo
Fecha estimada de envío: 20-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
NP_000285
50mM Tris (pH 7.5), 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2mM DTT, 50% glycerol
1mg
RUO - research use only
PHKG2
Human
GST Tag
Frozen
Nuclear Receptor Assay
73.9kDa
Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws.
Full Length
PHK Kinase Family
Recombinant
Baculovirus