Learn More
Uvex™ Pheos B-S-WR Casco de protección
Cascos de seguridad ligeros que cuentan con un diseño deportivo y ofrecen la máxima comodidad al usuario.
454.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | EN 397 |
---|---|
Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
Modelo | Borde corto |
Tipo de producto | Casco de seguridad industrial |
Tamaño (métrico) | Entre 52 y 61 cm |
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17514116
|
Uvex™
9772031 |
Blanco |
454.00€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- La calota de casco robusta y resistente a la deformación también soporta sin esfuerzo la presión lateral y cumple todos los requisitos de seguridad relevantes en la construcción o la industria.
- Su sistema de accesorios funcionales hace que los cascos de protección industrial uvex pheos sean especialmente versátiles.
- Ya sea visera, gafas de seguridad, orejeras de protección auditiva o linterna: Los cascos de trabajo se pueden adaptar rápida y fácilmente a cada necesidad.
- El interior está equipado con un sistema de ruedas giratorias que permite una regulación continua de la anchura y, por lo tanto, un ajuste perfecto en todo momento.
- La visera acortada proporciona una visión sin restricciones hacia arriba.
Especificaciones
EN 397 | |
Borde corto | |
Entre 52 y 61 cm |
Polietileno de alta densidad (HPDE) | |
Casco de seguridad industrial | |
Sí |