Learn More
uvex Casco de seguridad Pheos B-S-WR
Código de producto. 17514116 Tienda Uvex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Blanco
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
17514116 Blanco paquete de 25
1 options
Código de producto. 17514116 Proveedor uvex N.º de proveedor 9772031
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    455.00€
    440.99€ / paquete de 25
    Ahorro 14.01€
    3% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Cascos de seguridad ligeros que cuentan con un diseño deportivo y ofrecen la máxima comodidad al usuario.
  • Casco ligero en un diseño deportivo
  • Tres orificios de ventilación variables, una zona de ventilación en la parte delantera y dos en la parte trasera para una circulación de aire perfecta
  • Sistemas de adaptadores para viseras UVEX, orejeras UVEX y lámparas de casco
  • Borde más corto para proporcinar un campo más amplio de visión superior
  • Arnés de suspensión con ajustadores de tamaño giratorios para un ajuste de anchura personalizado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EN 397
Color Blanco
Para utilizar con (equipo) Cascos de protección
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Modelo 9772, Borde corto
Tipo de producto Casco de seguridad industrial
Tamaño Entre 52 y 61 cm
Tamaño (métrico) Entre 52 y 61 cm
Ventilado/a Ventilado/a
Estilo de cabeza Ala delantera