Learn More
Bromuro de fenilselenenilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
23.60€ - 236.00€
CAS | 34837-55-3 |
---|---|
Fórmula molecular | C6H5BrSe |
Peso molecular (g/mol) | 235.981 |
Número MDL | MFCD00000047 |
Clave InChI | LCEFEIBEOBPPSJ-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | phenylselenyl bromide, benzeneselenenyl bromide, phenylselenenyl bromide, bromoselenobenzene, phsebr, phenylselenylbromide, benzeneselenyl bromide, phenylselanyl bromane, brseph, phenylseleno bromide |
PubChem CID | 123446 |
Nombre IUPAC | selenohipobromita de fenilo |
SMILES | C1=CC=C(C=C1)[Se]Br |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11454030
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11906.03 |
1 g |
23.60€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11433884
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11906.06 |
5 g |
69.70€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11443884
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11906.14 |
25 g |
236.00€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Employed in the synthesis of enones by selenenylation of α-cyano ketones with lithium naphthalenide. Phenylselenyl bromide was used in the preparation of exo-2-methyl-7-phenylselenyl-octahydro-8-oxa-2,7b-diaza-dicyclopenta[a,e]pentalene-1,3-dione and endo-2-methyl-7-phenylselanyl-octahydro-8-oxa-2,7b-diaza-dicyclopenta[a,e]pentalene-1,3-dione.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AplicacionesSe emplea en la síntesis de enonas por selenenilación de cetonas de α-ciano con naftalenida de litio. El bromuro de fenilselenilo se utilizó en la preparación de exo-2-metil-7-fenilselenil-octahidro-8-oxa-2,7b-diaza-diciclopenta[a,e]pentaleno-1,3-diona y endo-2-metil-7-fenilselanil-octahidro-8-oxa-2,7b-diaza-diciclopenta[a,e]pentaleno-1,3-diona.
Solubilidad
Soluble en tolueno, turbidez muy débil.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar alejado del aire y del agua/humedad. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
34837-55-3 | |
235.981 | |
LCEFEIBEOBPPSJ-UHFFFAOYSA-N | |
123446 | |
C1=CC=C(C=C1)[Se]Br |
C6H5BrSe | |
MFCD00000047 | |
phenylselenyl bromide, benzeneselenenyl bromide, phenylselenenyl bromide, bromoselenobenzene, phsebr, phenylselenylbromide, benzeneselenyl bromide, phenylselanyl bromane, brseph, phenylseleno bromide | |
selenohipobromita de fenilo |
Especificaciones
Phenylselenenyl bromide | |
56°C to 62°C | |
C6H5BrSe | |
UN2928 | |
Moisture sensitive | |
Soluble in toluene,very faint turbidity. | |
C1=CC=C(C=C1)[Se]Br | |
235.981 | |
235.98 |
34837-55-3 | |
107°C to 108°C (15 mmHg) | |
MFCD00000047 | |
2039772 | |
phenylselenyl bromide, benzeneselenenyl bromide, phenylselenenyl bromide, bromoselenobenzene, phsebr, phenylselenylbromide, benzeneselenyl bromide, phenylselanyl bromane, brseph, phenylseleno bromide | |
LCEFEIBEOBPPSJ-UHFFFAOYSA-N | |
selenohipobromita de fenilo | |
123446 | |
98% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H301-H331-H373
Tóxico en caso de ingestión.
Tóxico en caso de inhalación.
Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.
P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P501c
H301+H331-H314-H373
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:6,1; grupo de embalaje:II; Nombre del producto expedido:SÓLIDOS TÓXICOS, CORROSIVO, ORGÁNICO, SIN ESPECIFICAR
missing translation for 'einecsNumber' : 252-238-1
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
RUO – Research Use Only