Learn More
Bromuro de fenilselenenilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11454030
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11454030 1 g 1 g
11433884 5 g 5 g
11443884 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11454030 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11906.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 34837-55-3 | C6H5BrSe | 235.981 g/mol
Employed in the synthesis of enones by selenenylation of α-cyano ketones with lithium naphthalenide. Phenylselenyl bromide was used in the preparation of exo-2-methyl-7-phenylselenyl-octahydro-8-oxa-2,7b-diaza-dicyclopenta[a,e]pentalene-1,3-dione and endo-2-methyl-7-phenylselanyl-octahydro-8-oxa-2,7b-diaza-dicyclopenta[a,e]pentalene-1,3-dione.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se emplea en la síntesis de enonas por selenenilación de cetonas de α-ciano con naftalenida de litio. El bromuro de fenilselenilo se utilizó en la preparación de exo-2-metil-7-fenilselenil-octahidro-8-oxa-2,7b-diaza-diciclopenta[a,e]pentaleno-1,3-diona y endo-2-metil-7-fenilselanil-octahidro-8-oxa-2,7b-diaza-diciclopenta[a,e]pentaleno-1,3-diona.
Solubilidad
Soluble en tolueno, turbidez muy débil.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar alejado del aire y del agua/humedad. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 34837-55-3
Fórmula molecular C6H5BrSe
Peso molecular (g/mol) 235.981
Número MDL MFCD00000047
Clave InChI LCEFEIBEOBPPSJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phenylselenyl bromide, benzeneselenenyl bromide, phenylselenenyl bromide, bromoselenobenzene, phsebr, phenylselenylbromide, benzeneselenyl bromide, phenylselanyl bromane, brseph, phenylseleno bromide
PubChem CID 123446
Nombre IUPAC fenil selenohipobromito
SMILES C1=CC=C(C=C1)[Se]Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenylselenenyl bromide
Punto de fusión 56°C to 62°C
Punto de ebullición 107°C to 108°C (15 mmHg)
Cantidad 1 g
Número UN UN2928
Beilstein 2039772
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Soluble in toluene,very faint turbidity.
Formula Weight (peso de la fórmula) 235.98
Porcentaje de pureza 98%