Learn More
Bromuro de fenilselenenilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11433884
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11433884 5 g 5 g
11454030 1 g 1 g
11443884 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11433884 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11906.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 34837-55-3 | C6H5BrSe | 235.981 g/mol
Employed in the synthesis of enones by selenenylation of α-cyano ketones with lithium naphthalenide. Phenylselenyl bromide was used in the preparation of exo-2-methyl-7-phenylselenyl-octahydro-8-oxa-2,7b-diaza-dicyclopenta[a,e]pentalene-1,3-dione and endo-2-methyl-7-phenylselanyl-octahydro-8-oxa-2,7b-diaza-dicyclopenta[a,e]pentalene-1,3-dione.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se emplea en la síntesis de enonas por selenenilación de cetonas de α-ciano con naftalenida de litio. El bromuro de fenilselenilo se utilizó en la preparación de exo-2-metil-7-fenilselenil-octahidro-8-oxa-2,7b-diaza-diciclopenta[a,e]pentaleno-1,3-diona y endo-2-metil-7-fenilselanil-octahidro-8-oxa-2,7b-diaza-diciclopenta[a,e]pentaleno-1,3-diona.
Solubilidad
Soluble en tolueno, turbidez muy débil.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar alejado del aire y del agua/humedad. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 34837-55-3
Fórmula molecular C6H5BrSe
Peso molecular (g/mol) 235.981
Número MDL MFCD00000047
Clave InChI LCEFEIBEOBPPSJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phenylselenyl bromide, benzeneselenenyl bromide, phenylselenenyl bromide, bromoselenobenzene, phsebr, phenylselenylbromide, benzeneselenyl bromide, phenylselanyl bromane, brseph, phenylseleno bromide
PubChem CID 123446
Nombre IUPAC fenil selenohipobromito
SMILES C1=CC=C(C=C1)[Se]Br
Spécification
Nombre del producto químico o material Phenylselenenyl bromide
Punto de fusión 56°C to 62°C
Punto de ebullición 107°C to 108°C (15 mmHg)
Cantidad 5 g
Número UN UN2928
Beilstein 2039772
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Soluble in toluene,very faint turbidity.
Formula Weight (peso de la fórmula) 235.98
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Phenylselenyl bromide
Mention d'avertissement
  • Peligro
Catégorie de danger
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Mention de danger
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Conseils de prudence
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Bromoselenobenzene
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.