Learn More
Heidolph instruments PharMed™ Tubing
Ideal tubing for medical, laboratory, and research uses. Heidolph™ PharMed™ Tubing is durable and non-toxic.
Marca: Heidolph instruments 525-29000-00
Detalles adicionales : Peso : 0.08000kg
Descripción
- Alta resistencia a la fatiga bajo tensiones repetidas de flexión inversa.
- No tóxicos, biocompatibles.
- Permeabilidad a los gases muy baja.
- Adecuados para ácidos y bases.
Especificaciones
Tubos de bombas | |
Esterilizable en autoclave | |
Termoplástico | |
2,5 mm | |
Alta resistencia a la fatiga, no tóxicos, biocompatibles, muy baja permeabilidad a gases, muy adecuados para ácidos y bases. | |
No estéril | |
Esterilizable en autoclave, óxido de etileno, irradiación | |
Muy bajo | |
Tiempo continuo/corto a 0,8/1,8 bar | |
de 75 °C |
FDA (21 CFR 177.2600), Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), GLP, Farmacopea europea | |
6,4 mm | |
11,3 mm | |
bomba | |
40°C | |
DI de 6,4 mm/DE de 11,3 mm | |
8,8 m de agua | |
Los aditivos pueden migrar. | |
Excelente |