Learn More
Heidolph instruments PharMed™ Tubing
Ideal tubing for medical, laboratory, and research uses. Heidolph™ PharMed™ Tubing is durable and non-toxic.
56.25€ - 77.00€
Especificaciones
Tipo de producto Tubos de bombas
Certificaciones/conformidad FDA (21 CFR 177.2600), Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), GLP, Farmacopea europea
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Material Termoplástico
Para utilizar con bomba
Ver más especificaciones
Productos 5
Código de producto Marca Tamaño de los tubos Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tamaño de los tubos Precio Cantidad y disponibilidad  
10289501
Ver documentos Detalles de la promoción
Heidolph instruments
525-26000-00
DI de 3,1mm/DE de 6,3mm
70.55€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 23-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10341392
Ver documentos Detalles de la promoción
Heidolph instruments
525-24000-00
DI de 1,7 mm/DE de 4,9 mm
70.55€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 30-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10524172
Ver documentos Detalles de la promoción
Heidolph instruments
525-23000-00
DI de 0,8 mm/DE de 4,0 mm
56.25€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10584542
Ver documentos Detalles de la promoción
Heidolph instruments
525-29000-00
DI de 6,4 mm/DE de 11,3 mm
66.55€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10436101
Ver documentos Detalles de la promoción
Heidolph instruments
525-20027-00
DI de 4,8 mm/DE de 8,0 mm
77.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 23-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • High fatigue strength under repeated reversed bending stresses.
  • Non-toxic, biocompatible.
  • Very low gas permeability.
  • Well suited to acids and bases.
Especificaciones
Especificaciones
Tubos de bombas
Esterilizable en autoclave
bomba
40°C
Esterilizable en autoclave, óxido de etileno, irradiación
Muy bajo
Excelente
FDA (21 CFR 177.2600), Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), GLP, Farmacopea europea
Termoplástico
Alta resistencia a la fatiga, no tóxicos, biocompatibles, muy baja permeabilidad a gases, muy adecuados para ácidos y bases.
No estéril
8,8 m de agua
Los aditivos pueden migrar.
de 75 °C