Learn More
Heidolph instruments PharMed™ Tubing
Ideal tubing for medical, laboratory, and research uses. Heidolph™ PharMed™ Tubing is durable and non-toxic.
Marca: Heidolph instruments 525-23000-00
51.62 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21656" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.04500kg
Descripción
- Alta resistencia a la fatiga bajo tensiones repetidas de flexión inversa.
- No tóxicos, biocompatibles.
- Permeabilidad a los gases muy baja.
- Adecuados para ácidos y bases.
Especificaciones
Tubos de bombas | |
Esterilizable en autoclave | |
Termoplástico | |
1,6 mm | |
Alta resistencia a la fatiga, no tóxicos, biocompatibles, muy baja permeabilidad a gases, muy adecuados para ácidos y bases. | |
No estéril | |
Esterilizable en autoclave, óxido de etileno, irradiación | |
Muy bajo | |
Tiempo continuo/corto a 0,7/1,7 bar | |
de 75 °C |
FDA (21 CFR 177.2600), Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), GLP, Farmacopea europea | |
0,8 mm | |
4,0 mm | |
bomba | |
40°C | |
DI de 0,8 mm/DE de 4,0 mm | |
8,8 m de agua | |
Los aditivos pueden migrar. | |
Excelente |