Learn More
Ismatec™ PharMed™ Ismaprene 2-stop Tubing
Ideal tubing for pharmaceutical and medical applications, including cell culture and tissue culture work, as well as foodstuffs. PharMed™ Ismaprene 2-stop Tubing requires extension tubing on both suction and discharge sides.
Marca: Ismatec™ SC0325
Detalles adicionales : Peso : 0.25000kg
Descripción
- Ideales para filtración de producción, fermentación y líneas de proceso de biorreactor.
- Vida útil muy larga.
- No tóxicos y no hemolíticos.
- Resistenten a la luz normal y a la radiación UV
- Adecuados para productos médicos y alimenticios.
- Baja espalación de partículas.
- Se pueden esterilizar en autoclave repetidas veces.
- Resiste la limpieza y la esterilización repetida con los métodos CIP y SIP.
- Cumplen con los requisitos de la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), FDA y NSF.
- Posible lixiviación de aditivos (lubricantes).
- Aplicaciones
- Ácidos: Buena
- Soluciones alcalinas: Buena
- Disolventes: No se recomienda
- Presión: No se recomienda
- Medios viscosos: Buena
- Medios estériles: Excelente
- Cumple con: FDA 21CFR177.2600 Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) Aprobación NSF (Norma 51).
- Esterilización
- Esterilizables en autoclave con vapor, 30 minutos a 1 bar (15 psi) y 141 °C.
- Esterilización por gas con óxido de etileno.
- Esterilizar con radiación de hasta 2,5 mrad.
- Advertencia: Utilice la versión de tubo especial (tapones soldados) al esterilizar en autoclave los tubos de 2 o 3 tapones codificados por colores.
Especificaciones
Tubos de 2 tapones | |
Código de color: Naranja-naranja | |
PharMed Ismaprene | |
0,80 mm | |
-60 °C | |
DI de 0,89mm, DE de 2,49mm | |
Posible lixiviación de aditivos (lubricantes). | |
Excelente |
FDA 21CFR177.2600 Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) Aprobación NSF (Norma 51) | |
Esterilizable en autoclave | |
40 cm | |
Aplicaciones farmacéuticas y médicas, lo que incluye tareas de cultivo celular y cultivo de tejidos, así como productos alimenticios. Casetes CA. | |
6 Piezas por pack | |
CO2 1200, O2 200, N2 80 | |
Beige | |
de 135 °C |