Learn More
Ismatec™ PharMed™ Ismaprene 2-stop Tubing
Ideal tubing for pharmaceutical and medical applications, including cell culture and tissue culture work, as well as foodstuffs. PharMed™ Ismaprene 2-stop Tubing requires extension tubing on both suction and discharge sides.
121.00€ - 135.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Tubos de 2 tapones |
---|---|
Certificaciones/conformidad | FDA 21CFR177.2600 Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) Aprobación NSF (Norma 51) |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Material | PharMed Ismaprene |
Longitud global (métrico) | 40 cm |
Código de producto | Marca | Tamaño de los tubos | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de los tubos | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10308092
|
Ismatec™
SC0329 |
DI de 1,42mm, DE de 3,10mm |
135.00€
paquete de 6 |
Fecha estimada de envío: 01-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10100302
|
Ismatec™
SC0323 |
DI de 0,64mm, DE de 2,44mm |
135.00€
paquete de 6 |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10303612
|
Ismatec™
SC0325 |
DI de 0,89mm, DE de 2,49mm |
135.00€
paquete de 6 |
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16169640
|
Ismatec™
95723-28 |
DI de 1,02mm, DE de 2,72mm |
121.00€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 01-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10780125
|
Ismatec™
SC0331 |
DI de 1,65mm, DE de 3,25mm |
135.00€
paquete de 6 |
Fecha estimada de envío: 01-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10246132
|
Ismatec™
SC0321 |
DI de 0,38mm, DE de 2,18mm |
135.00€
paquete de 6 |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
13417788
|
Ismatec™
SC0335A |
DI de 2,54mm, DE de 4,24mm |
135.00€
paquete de 6 |
Fecha estimada de envío: 01-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Ideal for production filtration, fermentation and bioreactor process lines.
- Very long service-life.
- Non-toxic and non-hemolytic.
- Impermeable to normal light and UV-radiation
- Appropriate for medical products and foodstuffs.
- Low particulate spallation.
- Can be autoclaved repeatedly.
- Withstands repeated CIP and SIP cleaning and sterilization.
- Meets USP class VI, FDA and NSF criteria.
- Potential leaching of additives (lubricants).
- Applications
- Acids: Good
- Alkaline solutions: Good
- Solvents: Not recommended
- Pressure: Not recommended
- Viscous media: Good
- Sterile media: Excellent
- Complies with: FDA 21CFR177.2600, US Pharmacopoea Class VI, NSF listed (Standard 51).
- Sterilization
- Autoclavable with steam, 30 minutes at 1 bar (15 psi) and 141°C.
- Gas sterilization with ethylene oxide.
- Sterilization with radiation up to 2.5 mrad.
- Caution: Use special tubing version (welded stoppers) when autoclaving 2 or 3-stop color-coded tubing.
Especificaciones
Tubos de 2 tapones | |
Esterilizable en autoclave | |
40 cm | |
-60 °C | |
CO2 1200, O2 200, N2 80 | |
Beige | |
de 135 °C |
FDA 21CFR177.2600 Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) Aprobación NSF (Norma 51) | |
PharMed Ismaprene | |
Aplicaciones farmacéuticas y médicas, lo que incluye tareas de cultivo celular y cultivo de tejidos, así como productos alimenticios. Casetes CA. | |
6 Piezas por pack | |
Posible lixiviación de aditivos (lubricantes). | |
Excelente |