Learn More
Fisherbrand™ Electrodos de pH
Útiles para medir el potencial de los iones de hidrógeno. Los electrodos de pH Fisherbrand™ están disponibles para diferentes rangos de pH y temperatura.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.10800kg
Descripción
- Con cabezal moldeado y cable
- Excelente tiempo de respuesta
- Conector BNC, S7 o DIN de 1 m compatible con la mayoría de medidores de pH
Especificaciones
Electrolito de KCI 4M + AgCl | |
Vidrio | |
Agua desionizada | |
120 mm |
S7 | |
Desde 0 hasta 14 | |
De -10 °C a +100 °C | |
12 mm |