Learn More
Fisherbrand™ Electrodos de pH
Útiles para medir el potencial de los iones de hidrógeno. Los electrodos de pH Fisherbrand™ están disponibles para diferentes rangos de pH y temperatura.
247.00€ - 319.00€
Especificaciones
Intervalo de pH Desde 0 hasta 14
Longitud (métrico) 120 mm
Diámetro (métrico) 12 mm
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Intervalo de temperatura (métrico) Para utilizar con (aplicación) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Intervalo de temperatura (métrico) Para utilizar con (aplicación) Precio Cantidad y disponibilidad  
11778472
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
De 0 °C a 80 °C Crema cosmética, tampón tris y otros Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11766398
Ver productos accesorios Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
0°C to 100°C Rapid temperature variation Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11716358
Ver productos accesorios Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
De 0 °C a 100 °C Altas temperaturas Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11726338
Ver productos accesorios Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
De -10 °C a +100 °C Agua desionizada Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
Electrodo de pH con cable y conector DIN o BNC
• Electrolito KCl 3 M+AgCl
• Electrodo pH con rodaje
Especificaciones
Especificaciones
Desde 0 hasta 14
120 mm
12 mm