Learn More
Fisherbrand™ Electrodo de pH con conector BNC
Con un intervalo de pH de 0 a 13, este electrodo de pH con conector BNC es ideal para medir el pH en la mayoría de entornos de laboratorio y científicos.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11709798
  • 263.94€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 27-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Diámetro del electrodo de pH de 6 u 8 mm para la medición de volúmenes pequeños
  • Electrolito KCl 4M + AgCl
Especificaciones
Especificaciones
BNC
Electrodo de pH
115 mm
De -5 °C a +100 °C
6 mm
Cargado con soluciones viscosas
De 0 a 13