Learn More
Fisherbrand™ Electrodo de pH con conector BNC
Código de producto. p-8010294 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
115 mm
115 mm
120 mm
Diámetro (métrico):
6 mm
8 mm
12 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) unitSize
11779788 120 mm 12 mm cada uno
11759798 115 mm 8 mm 1 PCS
11709798 115 mm 6 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11779788
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Con un intervalo de pH de 0 a 13, este electrodo de pH con conector BNC es ideal para medir el pH en la mayoría de los entornos científicos y de laboratorio.
  • Cuerpo de vidrio de pH de electrodo
  • Electrodo de pH con conector BNC
  • Electrodo de pH de vidrio, uso general en laboratorio
  • Electrolito KCl 4M + AgCl
Especificaciones
Tipos de conector BNC
Diámetro (métrico) 12 mm
Tipo Electrodo de pH
Longitud (métrico) 120 mm
Intervalo de pH 13
Intervalo de temperatura (métrico) De -5 °C a +100 °C