Learn More
SI Analytics™ Microelectrodo combinado de pH con cable fijo de 1 m
Este electrodo de pH de alta precisión sólido y fiable es ideal para las mediciones del laboratorio.
Marca: SI Analytics™ 285105151
Detalles adicionales : Peso : 0.06000kg
Descripción
- Electrodos de alta gama probados para tareas de medición exigentes
- Sistema de referencia Silamid™ de unión doble para una adquisición rápida y estable de valores medidos y para una mayor vida útil del electrodo
- La máxima versatilidad de los electrodos de pH se logra gracias a una amplia selección de uniones, tipos y formas de vidrio de membrana, longitudes y diámetros de eje, juntas esmeriladas, conexiones de enchufe y sensores de temperatura integrados
- Cada electrodo combinado de pH se suministra con un número de serie individual y un certificado de calidad
Especificaciones
DIN | |
Vidrio A | |
Microelectrodo combinado de pH | |
Cilindro | |
96 mm | |
3 mm |
Diafragma de platino | |
7,0 ± 0,3 | |
Ag/AgCl | |
De −5 hasta +100 °C | |
1 m |