Learn More
SI Analytics™ Microelectrodo combinado de pH
Código de producto. p-8014076 Tienda SI Analytics Productos
Change view
Click to view available options
Tipos de conector:
BNC
Cabezal de enchufe
Conector de tipo banana DIN y de 4 mm, 4 mm Banana Plug
DIN
Tipo:
Electrodo combinado de pH
Microelectrodo combinado de pH
Membrana:
Cilindro
Sphere
Tipo lanceta
Diámetro (métrico):
12/3 mm
3 mm
3 mm
5 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Tipos de conector Tipo Membrana Diámetro (métrico) unitSize
10007900 DIN Microelectrodo combinado de pH Cilindro 3 mm 1 PCS
10223461 BNC Microelectrodo combinado de pH Cilindro 3 mm cada uno
10087870 DIN Microelectrodo combinado de pH Tipo lanceta 5 mm cada uno
10682551 DIN Microelectrodo combinado de pH Sphere 5 mm cada uno
10251203 Conector de tipo banana DIN y de 4 mm, 4 mm Banana Plug Electrodo combinado de pH Sphere 12/3 mm cada uno
10467353 DIN Electrodo combinado de pH Cilindro 3 mm cada uno
10359761 Cabezal de enchufe Microelectrodo combinado de pH Cilindro 3 mm cada uno
7 options
Código de producto. 10007900
Marca: SI Analytics™ 285105151
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Garantice una alta precisión y estabilidad de las mediciones y una larga vida útil mientras mantiene una alta adaptabilidad en sus tareas de medición. El microelectrodo combinado de pH SI Analytics™ es resistente, duradero y fácil de limpiar.
  • Electrodos de alta gama probados para tareas de medición exigentes
  • Sistema de referencia Silamid™ de unión doble para una adquisición rápida y estable de valores medidos y para una mayor vida útil del electrodo
  • La máxima versatilidad de los electrodos de pH se logra gracias a una amplia selección de uniones, tipos y formas de vidrio de membrana, longitudes y diámetros de eje, juntas esmeriladas, conexiones de enchufe y sensores de temperatura integrados
  • Cada electrodo combinado de pH se suministra con un número de serie individual y un certificado de calidad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipos de conector DIN
Junta Diafragma de platino
Material Vidrio A
Intervalo de pH 7,0 ± 0,3
Tipo Microelectrodo combinado de pH
Referencia interna Ag/AgCl
Membrana Cilindro
Intervalo de temperatura (métrico) De −5 hasta +100 °C
Longitud (métrico) 96 mm
Longitud del cable (métrico) 1 m
Diámetro (métrico) 3 mm