Learn More
SI Analytics™ pH Combination Electrode with 1m Fixed Cable
Ensure high measurement accuracy, stability, and long service life while maintaining high adaptability to your measurement tasks. SI Analytics™ pH Combination Electrode with 1m Fixed Cable is robust, durable, and easy to clean.
262.00€ - 432.00€
Especificaciones
Intervalo de pH | De 0 a 14 |
---|---|
Tipo | Electrodo combinado de pH |
Referencia interna | Silamid™ |
Membrana | Sphere |
Intervalo de temperatura (métrico) | De -5 °C a +100 °C |
Código de producto | Marca | Tipos de conector | Junta | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipos de conector | Junta | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10039130
|
SI Analytics™
285100486 |
Conector de tipo banana DIN y de 4 mm | Diafragma cerámico |
432.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12028083
|
SI Analytics™
285100359 |
Conector de clavija DIN y de 2 mm | Diafragma cerámico |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
10037910
|
SI Analytics™
285100437 |
DIN | Diafragma cerámico |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
10281931
|
SI Analytics™
285100494 |
DIN | Diafragma de platino |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
10151601
|
SI Analytics™
285105451 |
BNC | Diafragma de platino |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
- Proven high-end electrodes for demanding measurement tasks
- Double junction Silamid™ reference system for fast and stable acquiring of measured values and for longer electrode life
- Utmost versatility of pH electrodes is achieved by a large selection of junctions, membrane glass types and shapes, shaft lengths and diameters, ground joints, plug connections and integrated temperature sensors
- Each pH combination electrode comes with individual serial number and quality certificate
Especificaciones
De 0 a 14 | |
Silamid™ | |
De -5 °C a +100 °C | |
12 mm |
Electrodo combinado de pH | |
Sphere | |
1 m |