Learn More
SI Analytics™ pH Combination Electrode with 1m Fixed Cable
Ensure high measurement accuracy, stability, and long service life while maintaining high adaptability to your measurement tasks. SI Analytics™ pH Combination Electrode with 1m Fixed Cable is robust, durable, and easy to clean.
Marca:  SI Analytics™ 285100486
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10039130
  • 432.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Electrodos de alta gama probados para tareas de medición exigentes
  • Sistema de referencia Silamid™ de unión doble para una adquisición rápida y estable de valores medidos y para una mayor vida útil del electrodo
  • La máxima versatilidad de los electrodos de pH se logra gracias a una amplia selección de uniones, tipos y formas de vidrio de membrana, longitudes y diámetros de eje, juntas esmeriladas, conexiones de enchufe y sensores de temperatura integrados
  • Cada electrodo combinado de pH se suministra con un número de serie individual y un certificado de calidad
Especificaciones
Especificaciones
Conector de tipo banana DIN y de 4 mm
Vidrio
Electrodo combinado de pH
Sphere
De -5 °C a +100 °C
1 m
Diafragma cerámico
De 0 a 14
Silamid™
N 1041 A
170 mm
12 mm