Learn More
pH Buffer Solution, Jenway™
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
pH:
2
9.22
missing translation for 'unitSize'
500 ml
Beschreibung
- Solución de almacenamiento para electrodos de pH
- Botella de 500 mL
Spezifikation
Spezifikation
pH | 9.22 |
Cantidad | 500 mL |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
pH Buffer Solution, Jenway™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur