Learn More
PGM1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Proteintech 15161-1-AP-150UL
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16804224
  • 399.00€ / 150 microlitros
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Phosphoglucomutases.
Especificaciones
Especificaciones
PGM1
Polyclonal
Unconjugated
PGM1
Glucose phosphomutase 1, PGM 1, PGM1, phosphoglucomutase 1
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
24645, 5236, 66681
-20°C
Liquid
Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation
0.39 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
P36871, P38652, Q9D0F9
PGM1
PGM1 Fusion Protein Ag7269
150 μL
Primary
Human, Mouse, Rat