Learn More
PGM1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno | PGM1 |
---|---|
Concentración | 0.39 mg/mL |
Aplicaciones | Immunocytochemistry, Flow Cytometry, Immunoprecipitation, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16814224
|
Proteintech
15161-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20 microlitros |
Fecha estimada de envío: 09-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16804224
|
Proteintech
15161-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150 microlitros |
Fecha estimada de envío: 09-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Phosphoglucomutases.Especificaciones
PGM1 | |
Immunocytochemistry, Flow Cytometry, Immunoprecipitation, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Rat, Mouse | |
P36871, P38652, Q9D0F9 | |
24645, 5236, 66681 | |
PGM1 Fusion Protein Ag7269 | |
Primary | |
-20°C | |
PGM1 |
0.39 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
Glucose phosphomutase 1, PGM 1, PGM1, phosphoglucomutase 1 | |
PGM1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |