Learn More
BTX™ Petri Dish Platinum Electrode for Tissue Slices Chamber Kit
Electrodes and chambers for delicate and/or difficult tissue transfection
4040.00€ - 4345.00€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | Transfección de tejidos delicados/difíciles |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Generadores BTX™ ECM™ 830, ECM™ 2001+, Gemini X2, Legacy ECM™ 2001 |
Material | Platinum |
Línea de productos | BTX Electroporation |
Tensión | 0-100 V |
Product Code | Brand | Tamaño de la separación (métrico) | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Tamaño de la separación (métrico) | Price | Quantity & Availability | |||||
15457330
|
BTX™
450500 |
10 mm |
4345.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15427330
|
BTX™
450490 |
7 mm |
4040.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Description
- Simple and easy to use
- Compatible with BTX™ Systems such as Gemini X2 and ECM™ 2001+
- Comprised of two parts, glass petri dish and electrode wand
- Wand and chamber can come separately
Specifications
Transfección de tejidos delicados/difíciles | |
Platinum | |
0-100 V | |
0,1 cm | |
Electrodo de platino para placa de Petri | |
7 mm | |
1 Ea. | |
Non-sterile | |
Square Wave |
Generadores BTX™ ECM™ 830, ECM™ 2001+, Gemini X2, Legacy ECM™ 2001 | |
BTX Electroporation | |
0.04 in. | |
Flat | |
0.28 in. | |
De 10 μs a 100 ms | |
1 mm | |
Cables de conexión coaxial a banana |