Learn More
BTX™ Petri Dish Platinum Electrode for Tissue Slices Chamber Kit
Electrodes and chambers for delicate and/or difficult tissue transfection
Marca: BTX™ 450490
Detalles adicionales : Peso : 0.25000kg
Descripción
- Fácil y sencillo de utilizar
- Compatible con sistemas BTX™ como Gemini X2 y ECM™ 2001+
- Consta de dos partes: placa de Petri de vidrio y varilla de electrodo
- La varilla y la cámara pueden venir por separado
Especificaciones
Transfección de tejidos delicados/difíciles | |
Platinum | |
Kit de cámara de cortes de tejido | |
Petri Dish Platinum Electrode for Tissue Slices Chamber Kit, 7 mm | |
0,1 cm | |
Electrodo de platino para placa de Petri | |
7 mm | |
1 Ea. | |
7 mm | |
0.28 in. | |
Non-sterile | |
Square Wave |
Generadores BTX™ ECM™ 830, ECM™ 2001+, Gemini X2, Legacy ECM™ 2001 | |
BTX Electroporation | |
0-100 V | |
0.04 in. | |
Flat | |
0.28 in. | |
De 10 μs a 100 ms | |
0.28 in. | |
1 mm | |
7 mm | |
Cables de conexión coaxial a banana |