Learn More
Gilson™ Tubos de bombas peristálticas para cabezales de bomba de flujo medio Gilson™ MF1 y MF4
Fabricados según el máximo estándar. Los tubos de bombas peristálticas Gilson™ para cabezales de bomba de flujo medio Gilson™ MF1 y MF4 son esterilizables en autoclave.
Marca: Gilson™ F117946
92.59 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21656" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.06300kg
Descripción
Como parte de nuestras líneas MINIPULS™ 3 y Evolution de bombas peristálticas, Gilson ofrece una variedad de tubos de diferentes materiales, tamaños de diámetro interior y longitudes.
Elección de los materiales
- Tubos de silicona (Versilic™): son biológicamente neutros y no inhiben el cultivo celular mientras se cumplen los requisitos de la Farmacopea Europea, las pruebas biológicas de Clase VI de la Farmacopea Estadounidense y la biocompatibilidad de ISO 10993.
- Tubos ISOVERSINIC™: muestran una excelente resistencia a ácidos fuertes, agentes oxidantes y disolventes aromáticos y clorados.
- Tubos PharMed™: cumplen con los requisitos de la Farmacopea Europea, las pruebas biológicas de Clase VI de la Farmacopea Estadounidense y la biocompatibilidad de ISO 10993.
- Tubos de PVC (Tygon™): gestiona prácticamente todas las sustancias químicas inorgánicas que se encuentran en el laboratorio y se puede utilizar en entornos corrosivos.
Especificaciones
Tubo para bombas peristálticas | |
PVC | |
Cabezal de bomba de flujo medio MF1 y MF4 | |
Estéril | |
Bajo |
2,29 mm | |
40 cm | |
Los tubos de flujo medio tienen topes de retención con codificación de color para el fácil reconocimiento del diámetro interno de los tubos. | |
29 ml/min | |
Violeta/negro |