Learn More
Gilson™ Tubos de bombas peristálticas para cabezales de bomba de flujo medio Gilson™ MF1 y MF4
Código de producto. p-8002425 Tienda Gilson Productos
Change view
Click to view available options
Caudal:
1,42 ml/min
14 ml/min
16 ml/min
1 ml/min
2,8 ml/min
25 ml/min
29 ml/min
2 ml/min
3 ml/min
47 ml/min
55 ml/min
70 ml/min
9 ml/min
Permeabilidad a los gases:
Alto
Bajo
Impermeable a la mayoría de gases
Color:
Amarillo/azul
Azul
Blanco
Gris
Morado
Morado/negro
Naranja/amarillo
Negro
Negro/blanco
Rosa/rosa
Violeta/blanco
Violeta/negro
Material:
Iso-Versinic
PVC
Silicona
Tamaño de la unidad:
12 PCS
3 metros
paquete de 12
paquete de 4
Código de producto. Caudal Permeabilidad a los gases Color Material unitSize
10205692 1,42 ml/min Bajo Naranja/amarillo PVC paquete de 12
10021972 3 ml/min Bajo Negro PVC 3 metros
10153192 9 ml/min Bajo Gris PVC 3 metros
10133002 16 ml/min Bajo Azul PVC 12 PCS
10694153 14 ml/min Bajo Amarillo/azul PVC paquete de 12
10285922 16 ml/min Bajo Azul PVC 3 metros
10357422 1 ml/min Alto Blanco Silicona paquete de 4
10377752 25 ml/min Bajo Morado PVC paquete de 12
10082002 29 ml/min Bajo Morado/negro PVC 3 metros
10387752 29 ml/min Bajo Violeta/negro PVC paquete de 12
10042052 2,8 ml/min Alto Violeta/blanco Silicona paquete de 4
10226122 2 ml/min Alto Rosa/rosa Silicona paquete de 4
10760095 47 ml/min Bajo Negro/blanco PVC paquete de 12
10367612 55 ml/min Impermeable a la mayoría de gases Negro Iso-Versinic paquete de 4
10695883 70 ml/min Impermeable a la mayoría de gases Negro Iso-Versinic paquete de 4
15 options
Código de producto. 10205692
Marca: Gilson™ F117934
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricados según el máximo estándar. Los tubos de bombas peristálticas Gilson™ para cabezales de bomba de flujo medio Gilson™ MF1 y MF4 son esterilizables en autoclave.
Como parte de nuestras líneas MINIPULS™ 3 y Evolution de bombas peristálticas, Gilson ofrece una variedad de tubos de diferentes materiales, tamaños de diámetro interior y longitudes.
Elección de los materiales
  • Tubos de silicona (Versilic™): son biológicamente neutros y no inhiben el cultivo celular mientras se cumplen los requisitos de la Farmacopea Europea, las pruebas biológicas de Clase VI de la Farmacopea Estadounidense y la biocompatibilidad de ISO 10993.
  • Tubos ISOVERSINIC™: muestran una excelente resistencia a ácidos fuertes, agentes oxidantes y disolventes aromáticos y clorados.
  • Tubos PharMed™: cumplen con los requisitos de la Farmacopea Europea, las pruebas biológicas de Clase VI de la Farmacopea Estadounidense y la biocompatibilidad de ISO 10993.
  • Tubos de PVC (Tygon™): gestiona prácticamente todas las sustancias químicas inorgánicas que se encuentran en el laboratorio y se puede utilizar en entornos corrosivos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (métrico) 0,51 mm
Material PVC
Longitud global (métrico) 40 cm
Para utilizar con Cabezal de bomba de flujo medio MF1 y MF4
Para utilizar con (aplicación) Los tubos de flujo medio tienen topes de retención con codificación de color para el fácil reconocimiento del diámetro interno de los tubos.
Esterilidad Estériles
Caudal 1,42 ml/min
Permeabilidad a los gases Bajo
Color Naranja/amarillo
Tipo de producto Tubo para bombas peristálticas