Learn More
Honeywell™ Guantes grises PU First PERFECT POLY™
Guantes grises PU First PERFECT POLY™ Honeywell™ para la manipulación de objetos delicados en entornos secos o piezas ligeramente grasientas y sucias.
Marca: Honeywell™ 2100250-09
Detalles adicionales : Peso : 0.03000kg
Descripción
- Guante tejido de poliamida gris
- Revestimiento de poliuretano gris en la palma y las puntas de los dedos
- La técnica de tejido ayuda a obtener un guante que se ajusta de forma cómoda a la mano, ofreciendo al mismo tiempo una buena movilidad
- El guante ofrece la máxima comodidad y una mayor robustez
- El punto ceñido de su tejido hace que el guante se sujete correctamente, limita la penetración de la suciedad y ofrece una buena sensibilidad táctil
- El dorso ventilado y el revestimiento de PU optimizan la transpirabilidad del guante
- La poliamida y su revestimiento de poliuretano proporcionan una excelente resistencia a las roturas y las abrasiones
- El revestimiento de PU garantiza un buen agarre
- La poliamida no produce residuos y es adecuada para trabajos de precisión
- Los guantes están certificados como libres de silicona para garantizar que su uso es seguro en trabajos de pintura
- El color gris los hace más resistentes a la suciedad, garantizando así una vida útil más larga
Especificaciones
Normas básicas EN 420-2003, riesgo mecánico EN 388-2016 | |
Poliuretano | |
Poliamida | |
25 cm |
Revestimiento de punto, calibre 13 | |
Gris | |
9 |