Learn More
Honeywell™ Guantes grises PU First PERFECT POLY™
Guantes grises PU First PERFECT POLY™ Honeywell™ para la manipulación de objetos delicados en entornos secos o piezas ligeramente grasientas y sucias.
1.22€ - 6.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Normas básicas EN 420-2003, riesgo mecánico EN 388-2016
Descripción Revestimiento de punto, calibre 13
Coating Material Poliuretano
Color Gris
Material Poliamida
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Tamaño Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tamaño Precio Cantidad y disponibilidad  
12675293
Ver documentos Detalles de la promoción
Honeywell™
2100250-07
7
6.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
12685293
Ver documentos Detalles de la promoción
Honeywell™
2100250-08
8
6.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 19-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
12695293
Ver documentos Detalles de la promoción
Honeywell™
2100250-09
9
4.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
15826685
Ver documentos Detalles de la promoción
Honeywell™
2100250-06
6 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15856685
Ver documentos Detalles de la promoción
Honeywell™
2100250-09
9 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15846685
Ver documentos Detalles de la promoción
Honeywell™
2100250-08
8 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
  • Guante tejido de poliamida gris
  • Revestimiento de poliuretano gris en la palma y las puntas de los dedos
  • La técnica de tejido ayuda a obtener un guante que se ajusta de forma cómoda a la mano, ofreciendo al mismo tiempo una buena movilidad
  • El guante ofrece la máxima comodidad y una mayor robustez
  • El punto ceñido de su tejido hace que el guante se sujete correctamente, limita la penetración de la suciedad y ofrece una buena sensibilidad táctil
  • El dorso ventilado y el revestimiento de PU optimizan la transpirabilidad del guante
  • La poliamida y su revestimiento de poliuretano proporcionan una excelente resistencia a las roturas y las abrasiones
  • El revestimiento de PU garantiza un buen agarre
  • La poliamida no produce residuos y es adecuada para trabajos de precisión
  • Los guantes están certificados como libres de silicona para garantizar que su uso es seguro en trabajos de pintura
  • El color gris los hace más resistentes a la suciedad, garantizando así una vida útil más larga
Especificaciones
Especificaciones
Normas básicas EN 420-2003, riesgo mecánico EN 388-2016
Poliuretano
Poliamida
Revestimiento de punto, calibre 13
Gris
25 cm