Learn More
Pentafluorobenzonitrilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15500524
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
773-82-0
C7F5N
193.07
YXWJGZQOGXGSSC-UHFFFAOYSA-N
pentafluorobenzonitrile, perfluorobenzonitrile, benzonitrile, pentafluoro, pentafluorocyanobenzene, benzonitrile, 2,3,4,5,6-pentafluoro, 2,3,4,5,6-pentafluoro benzonitrile, 2,3,4,5,6-pentafluorobenzenecarbonitrile, cyanopentafluorobenzene, pubchem2319, acmc-209p9k
69882
2,3,4,5,6-pentafluorobenzonitrilo
C(#N)C1=C(C(=C(C(=C1F)F)F)F)F
773-82-0
C7F5N
193.07
YXWJGZQOGXGSSC-UHFFFAOYSA-N
pentafluorobenzonitrile, perfluorobenzonitrile, benzonitrile, pentafluoro, pentafluorocyanobenzene, benzonitrile, 2,3,4,5,6-pentafluoro, 2,3,4,5,6-pentafluoro benzonitrile, 2,3,4,5,6-pentafluorobenzenecarbonitrile, cyanopentafluorobenzene, pubchem2319, acmc-209p9k
69882
2,3,4,5,6-pentafluorobenzonitrilo
C(#N)C1=C(C(=C(C(=C1F)F)F)F)F
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Pentafluorobenzonitrile
Punto de fusión 1.0°C to 3.0°C
Densidad 1.5300g/mL
Punto de ebullición 161.0°C to 162.0°C
Temperatura de inflamación 29°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Fórmula lineal C6F5CN
Índice de refracción 1.4415 to 1.4435
Cantidad 5 g
Gravedad específica 1.53
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.07
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Pentafluorobenzonitrile
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.