Learn More
Hamilton™ PEEK Analytical Guard Column Starter Kit
Cromatografía de intercambio iónico de detección de alta sensibilidad de aniones orgánicos e inorgánicos, ácidos orgánicos, especies de arsénico orgánico e inorgánico, haluros, nucleótidos.
384.00€ - 448.00€
Especificaciones
Diámetro (métrico) | 3 mm |
---|---|
Longitud (métrico) | 8 mm |
Presión máxima | 29,99 bar (5000 psi) |
Tamaño de partículas | De 12 a 20 μm |
Material | PEEK |
Código de producto | Marca | Fase estacionaria | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Fase estacionaria | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11573354
|
Hamilton™
79319 |
PRP-X500 |
448.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11543354
|
Hamilton™
79727 |
PRP-X110 |
384.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Modo de separación:Intercambio aniónico
- Kit de cartuchos de protección
Especificaciones
3 mm | |
29,99 bar (5000 psi) | |
PEEK |
8 mm | |
De 12 a 20 μm |