Learn More
Hamilton™ Kit básico de precolumna analítica de PEEK
Descripción
- Modo de separación:Intercambio aniónico
- Kit de cartuchos de protección
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1 unidad |
| Tamaño de partículas | 12-20 μm |
| Longitud (métrico) | 8 mm |
| Presión máxima | 29,99 bar (5000 psi) |
| Tipo | Kit básico de precolumna analítica |
| Diámetro (métrico) | 3 mm |
| Fase estacionaria | PRP-X500 |
| Material | PEEK |
| Material de embalaje | Poli(cloruo de metacriloamido-propiltrimetilamonio) |