Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Matraces en forma de pera con unión cónica esmerilada
Especialmente para la destilación y evaporación y ofrece facilidad de extracción de muestras. Los matraces en forma de pera con unión cónica esmerilada Lenz Laborglasinstrumente™ se han fabricado con vidrio de borosilicato duradero DURAN™.
Marca: Lenz Laborglasinstrumente™ 03031937
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
- Conforme a DIN 12383
- Con etiqueta de inscripción
- Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
- Con junta cónica esmerilada, alta precisión cónica y excelente estanqueidad
Especificaciones
Conforme a DIN 12383 | |
Vidrio de borosilicato, Vidrio Duran | |
64 mm |
100 mL | |
19/26 NS |