Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Matraces en forma de pera con unión cónica esmerilada
Especialmente para la destilación y evaporación y ofrece facilidad de extracción de muestras. Los matraces en forma de pera con unión cónica esmerilada Lenz Laborglasinstrumente™ se han fabricado con vidrio de borosilicato duradero DURAN™.
Marca:  Lenz Laborglasinstrumente™ 03031410
Detalles adicionales : Peso : 0.01500kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10479552
  • 121.90€ / paquete de 10
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Conforme a DIN 12383
  • Con etiqueta de inscripción
  • Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
  • Con junta cónica esmerilada, alta precisión cónica y excelente estanqueidad
Especificaciones
Especificaciones
5 ml
Vidrio de borosilicato, Vidrio Duran
14/23 NS
27 mm