Learn More
asecos™ Cubeto de retención PE accesible con rejilla galvanizada
Almacenamiento seguro de contaminantes del agua
Marca:  asecos™ 39195
Detalles adicionales : Peso : 74.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17876446
  • 862.84€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • PE azul
  • Rejilla: galvanizada
Especificaciones
Especificaciones
Azul
520 L
Painted Spill Sump
2520.00 mm
2520.00 mm
350.00 mm
900.00 mm
74 kg
137.4 gal.
Polietileno
99.21 in.
99.21 in.
13.78 in.
35.43 in.
163.14 lb.