Learn More
asecos™ Cubeto de retención PE accesible con rejilla galvanizada
Código de producto. p-200003692 Tienda Asecos Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
220 L
440 L
520 L
Fondo (métrico):
900,00 mm
930,00 mm
1300,00 mm
1330,00 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Fondo (métrico) unitSize
17856516 220 L 930,00 mm cada uno
17876506 220 L 1330,00 mm cada uno
17866396 440 L 1300,00 mm cada uno
17876446 520 L 900,00 mm cada uno
4 options
Código de producto. 17856516
Marca: asecos™ 40045
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Almacenamiento seguro de contaminantes del agua
  • PE azul
  • Rejilla: galvanizada
Especificaciones
Color Azul
Capacidad (imperial) 58.1 gal.
Capacidad (métrico) 220 L
Material Polietileno
Tipo Painted Spill Sump
Longitud (imperial) 52.36 in.
Longitud (métrico) 1330.00 mm
Anchura (imperial) 52.36 in.
Anchura (métrico) 1330.00 mm
Altura (imperial) 15.16 in.
Altura (métrico) 385.00 mm
Fondo (imperial) 36.61 in.
Fondo (métrico) 930,00 mm
Peso (imperial) 96.78 lb.
Peso (métrico) 43.9 kg