Learn More
asecos™ Cubeto de retención PE accesible con rejilla galvanizada
Almacenamiento seguro de contaminantes del agua
Marca: asecos™ 40042
Detalles adicionales : Peso : 75.00000kg
Descripción
- PE azul
- Rejilla: galvanizada
Especificaciones
Azul | |
440 L | |
Painted Spill Sump | |
1720.00 mm | |
1720.00 mm | |
350.00 mm | |
1300.00 mm | |
74 kg |
116.2 gal. | |
Polietileno | |
67.72 in. | |
67.72 in. | |
13.78 in. | |
51.18 in. | |
163.14 lb. |