Learn More
asecos™ Estación IBC PE con rejilla PE
Almacenamiento seguro de contaminantes del agua
2362.74€ - 3031.60€
Especificaciones
Color | Azul |
---|---|
Capacidad (imperial) | 264.2 gal. |
Capacidad (métrico) | 1000 L |
Material | Polietileno |
Tipo | IBC Spill Pallet |
Código de producto | Marca | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17896326
|
asecos™
38648 |
1370.00 mm |
2362.74€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17846446
|
asecos™
38650 |
2530.00 mm |
3031.60€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Protección completa contra la corrosión
- Alta resistencia a aceites, ácidos, bases, etc.
- Transporte fácil y seguro de cubetos de retención vacíos dentro de las instalaciones
Especificaciones
Azul | |
1000 L | |
IBC Spill Pallet |
264.2 gal. | |
Polietileno |