Learn More
asecos™ Estación IBC de PE con rejilla de PE
Código de producto. 17896326 Tienda asecos Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Anchura (métrico):
1370,00 mm
2530,00 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Anchura (métrico) Tamaño de la unidad
17896326 1370,00 mm cada uno
17846446 2530,00 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17896326 Proveedor asecos™ N.º de proveedor 38648
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
La estación PE IBC está aprobada para el almacenamiento seguro de contaminantes del agua.
  • Protección completa contra la corrosión
  • Altamente resistente al aceite, ácido, álcali, etc.
  • Transporte interno fácil y seguro del cárter vacío mediante carretilla elevadora
Especificaciones
Color Azul
Capacidad (imperial) 264,2 gal
Capacidad (métrico) 1000 L
Material Polietileno
Tipo Palet para derrames de IBC
Longitud (imperial) 53,94 in
Longitud (métrico) 1370.00 mm
Anchura (imperial) 53,94 in
Anchura (métrico) 1370,00 mm
Altura (imperial) 28,35 in
Altura (métrico) 720.00 mm
Fondo (imperial) 77,95 in
Fondo (métrico) 1980.00 mm
Peso (imperial) 286.60 lb.
Peso (métrico) 130 kg