Learn More
BRAND™ Tiras de tubos de PCR y tapones en tira
Fabricados con polipropileno sin lubricantes ni aditivos químicos que puedan contaminar reactivos y muestras. Los tapones de 12 tiras de PCR BrandTech™ son esterilizables en autoclave y están libres de ARNasa, ADNasa y ADN. Los tapones son abovedados y están disponibles en varios colores para la identificación de muestras.
Marca: BRAND™ 781294
Detalles adicionales : Peso : 2.72160kg
Descripción
Manufactured from high-quality virgin plastics for excellent, reproducible results in most PCR applications, and are manufactured without lubricants or chemical additives that can contaminate reagents and samples.- Autoclavable
- RNase-, DNase-, and DNA-free
- All 12-Strip caps are domed and available in a variety of colors for sample identification
Especificaciones
Blue | |
Domed | |
Yes | |
Autoclavable |
PCR tubes | |
Polypropylene | |
Yes | |
Tube Strip Cap |