Learn More
BRAND™ Tiras de tubos de PCR y tapones en tira
Fabricados con polipropileno sin lubricantes ni aditivos químicos que puedan contaminar reactivos y muestras. Los tapones de 12 tiras de PCR BrandTech™ son esterilizables en autoclave y están libres de ARNasa, ADNasa y ADN. Los tapones son abovedados y están disponibles en varios colores para la identificación de muestras.
55.80€ - 55.90€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | PCR tubes |
---|---|
Forma | Domed |
Material | Polypropylene |
Sin ADNasa | Yes |
Sin ARNasa | Yes |
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10080902
|
BRAND™
781290 |
Transparente |
55.80€
paquete de 125 |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10090902
|
BRAND™
781292 |
Yellow |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
10234902
|
BRAND™
781293 |
Green |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
10001032
|
BRAND™
781294 |
Blue |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
Fabricadas con plástico puro de gran calidad para ofrecer resultados excelentes y reproducibles en la mayoría de aplicaciones de PCR, y se fabrican sin lubricantes ni aditivos químicos que puedan contaminar los reactivos y las muestras.- Esterilizables en autoclave
- Sin ARNasa, ADNasa ni ADN.
- Todos los tapones de 12 tiras son abovedados y están disponibles en varios colores para la identificación de muestras
Especificaciones
PCR tubes | |
Polypropylene | |
Yes | |
Tube Strip Cap |
Domed | |
Yes | |
Autoclavable |