Learn More
Abnova™ PCMT1 (Human) Recombinant Protein
Human PCMT1 full-length ORF ( AAH07501.1, 1 a.a. - 228 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
Marca:  Abnova™ H00005110-P01.25ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16118791
  • 508.00€ / 25 microgramos
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Sequence: MAWKSGGASHSELIHNLRKNGIIKTDKVFEVMLATDRSHYAKCNPYMDSPQSIGFQATISAPHMHAYALELLFDQLHEGAKALDVGSGSGILTACFARMVGCTGKVIGIDHIKELVDDSVNNVRKDDPTLLSSGRVQLVVGDGRMGYAEEAPYDAIHVGAAAPVVPQALIDQLKPGGRLILPVGPAGGNQMLEQYDKLQDGSIKMKPLMGVIYVPLTDKEKQWSRDEL
Especificaciones
Especificaciones
AAH07501.1
protein-L-isoaspartate (D-aspartate) O-methyltransferase
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Wheat Germ (in vitro)
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer
5110
Wheat germ expression system
25 μg
PCMT1