Learn More
Cole-Parmer™ Parker Hannifin™ Reducing Compression Union
Excellent choice to connect rigid tubing systems and withstand higher pressures than barbed fittings
Marca: Cole-Parmer™ 31320-03
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
- Obtenga un sellado hermético a presiones más altas.
- Soportan presiones más altas que los accesorios dentados.
- Para conectar el conector a los tubos, solo tiene que deslizar los tubos por un empalme de sellado y utilizar la tuerca para comprimir hasta formar un sellado seguro.
Especificaciones
Unión de compresión reductora | |
Esterilizable en autoclave | |
4,57 × 3,96 mm (1/2 × 1/4 pulgadas) | |
1/4 pulg | |
Transparente | |
375 °F |
Conector de compresión | |
PFA | |
1/2 in | |
Autoclave u óxido de etileno | |
150 psi | |
de 175 °C |