Learn More
Cole-Parmer™ Parker Hannifin™ Reducing Compression Union
Excellent choice to connect rigid tubing systems and withstand higher pressures than barbed fittings
63.20€ - 103.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Unión de compresión reductora |
---|---|
Descripción | Conector de compresión |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Material | PFA |
Método de esterilización | Autoclave u óxido de etileno |
Código de producto | Marca | Tamaño de los tubos | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de los tubos | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12695720
|
Cole-Parmer™
31320-04 |
4,57 × 3,96 mm (1/2 × 3/8 pulgadas) |
98.50€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 24-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12675720
|
Cole-Parmer™
31320-01 |
4,57 × 3,96 mm (3/8 × 1/4 pulgadas) |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
11780639
|
Cole-Parmer™
31320-03 |
4,57 × 3,96 mm (1/2 × 1/4 pulgadas) |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
12665720
|
Cole-Parmer™
31320-00 |
4,57 × 3,96 mm (1/4 × 1/8 pulgadas) |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
11770639
|
Cole-Parmer™
31320-05 |
4,57 × 3,96 mm (3/4 × 1/2 pulgadas) |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- Get a tight seal at higher pressures.
- Withstand higher pressures than barbed fittings.
- Assemble the fitting to the tubing by sliding the tubing through a sealing ferrule and using the nut to compress down to form a secure seal.
Especificaciones
Unión de compresión reductora | |
Esterilizable en autoclave | |
Autoclave u óxido de etileno | |
150 psi | |
de 175 °C |
Conector de compresión | |
PFA | |
Transparente | |
375 °F |