Learn More
Cole-Parmer™ Parker Hannifin™ PFA Compression Union Tee
Excellent choice to connect rigid tubing systems and withstand higher pressures than barbed fittings
84.40€ - 146.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Unión en T de compresión |
---|---|
Descripción | Unión en T de compresión |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Material | PFA |
Método de esterilización | Autoclave u óxido de etileno |
Código de producto | Marca | Tamaño de los tubos | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de los tubos | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11745738
|
Cole-Parmer™
31320-29 |
1/8 pulg |
84.40€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11806274
|
Cole-Parmer™
31320-32 |
1/2 pulg |
146.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Superior chemical resistance with durable PFA composition.
- Get a tight seal at higher pressures.
- Withstand higher pressures than barbed fittings.
- Assemble the fitting to the tubing by sliding the tubing through a sealing ferrule and using the nut to compress down to form a secure seal.
Especificaciones
Unión en T de compresión | |
Esterilizable en autoclave | |
Autoclave u óxido de etileno |
Unión en T de compresión | |
PFA |