Learn More
Cole-Parmer™ Parker Hannifin™ PFA Compression Union Tee
Excellent choice to connect rigid tubing systems and withstand higher pressures than barbed fittings
Marca:  Cole-Parmer™ 31320-32
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11806274
  • 146.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 20-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Resistencia química superior con una estructura duradera de PFA.
  • Obtenga un sellado hermético a presiones más altas.
  • Soportan presiones más altas que los accesorios dentados.
  • Para conectar el conector a los tubos, solo tiene que deslizar los tubos por un empalme de sellado y utilizar la tuerca para comprimir hasta formar un sellado seguro.
Especificaciones
Especificaciones
Unión en T de compresión
Esterilizable en autoclave
1/2 pulg
Unión en T de compresión
PFA
Autoclave u óxido de etileno