missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
p63 Mouse, Clone: TP63/1786, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
199.00€ - 510.00€
Especificaciones
Antígeno | p63 |
---|---|
Clon | TP63/1786 |
Concentración | 200μg/mL |
Aplicaciones | Western Blot |
Clasificación | Monoclonal |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15921138
|
EnquireBio
8626-MSM6-P1 |
100 μg |
510.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 04-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15911138
|
EnquireBio
8626-MSM6-P0 |
20 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
p63 | |
200μg/mL | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide | |
8626 | |
Recombinant human p63 protein fragment (aa3-106) | |
Primary | |
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
63kDa |
TP63/1786 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
RUO | |
NP_001316893 | |
TP63 | |
IgG2b κ | |
Protein A/G Purified | |
Nuclear | |
HEK293 cells or Prostate Carcinoma or Lung or bladder squamous cell carcinoma |