Learn More
p63 Mouse, Clone: TP63/1786, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio 8626-MSM6-P1
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15921138
  • 510.00€ / 100 microgramos
Fecha estimada de envío: 08-07-2024
para ver el stock
Especificaciones
p63
Nuclear
TP63/1786
Unconjugated
NP_001316893
Mouse
63kDa
Protein A/G Purified
RUO
8626
IgG2b κ
Western Blot
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
TP63
Recombinant human p63 protein fragment (aa3-106)
HEK293 cells or Prostate Carcinoma or Lung or bladder squamous cell carcinoma
100 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.