Learn More
Implen™ Espectrofotómetro UV-Vis de microvolumen NanoPhotometer™ N60
Espectrofotómetro UV/Vis Implen NanoPhotometer™ N60 para aplicaciones NanoVolume. Cuantifique ADN, ARN, proteínas y analice otras muestras en cuestión de segundos.
10610.00€ - 11000.00€
Especificaciones
Exactitud de absorbancia | < 1,75 % a 0,7 A a 280 nm de la lectura |
---|---|
Intervalo de absorbencia | 0,02 - 330 A |
Conexiones | 2 USB A, USB B, HDMI, Ethernet, Wi-Fi |
Tipo de detector | Matriz CCD de 3648 elementos |
Pantalla | Pantalla táctil de 7 pulg compatible con guantes, 1024 x 600 píxeles |
Código de producto | Marca | Incluye | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Incluye | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15442203
|
Implen™
N60-TOUCH |
Fuente de alimentación, cable USB, cubierta antipolvo, software y manual | N60-Touch |
10610.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
15715815
|
Implen™
N60-MOBILE |
Batería, fuente de alimentación, cable USB, tapa antipolvo y manual de software | N60-Mobile |
11000.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 31-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Descripción
El espectrofotómetro UV/VIS Implen NanoPhotometer™ N60 es el instrumento adecuado para la cuantificación de ácidos nucleicos, proteínas o cultivos celulares, ya que ofrece datos de barrido completo desde 200 a 900 nm en solo 0,3-2 μl de muestra. El diseño independiente con una pantalla táctil integrada y un tamaño reducido lo convierten en la solución ideal para el funcionamiento en mesas de laboratorio.
La tensión superficial alarmante y los efectos de evaporación se eliminan debido a la compresión de la muestra. No es necesario volver a calibrar durante toda la vida útil. Software opcional CFR21 disponible para cumplir con 21CFR Apartado 11 para el entorno GxP.
- Intervalo de detección de dsADN 1 ng/μl - 16 500 ng/μl
- Intervalo de detección de BSA 0,03 mg/ml - 478 mg/ml
- Tamaño mínimo de la muestra de 0,3 μl
- Intervalo de barrido de 200 a 900 nm
- Vórtex integrado para tubos de hasta 2,0 ml
- Tiempo de medición para el intervalo de barrido completo: de 2,5 a 4,0 segundos
- Aplicaciones preprogramadas para ácidos nucleicos (etiquetados) (ADN, ARN, oligos), proteínas (etiquetadas), ensayos de proteínas (Bradford, BCA, Lowry), cinética, OD600 y métodos manuales
- La función de muestra automática se inicia automáticamente una vez que se cierra el brazo de muestra
- Sin recalibración gracias a True Path Technology™
- No depende de la tensión superficial de la muestra gracias a Sample Compression Technology™
- Sample ControlTM y Blank ControlTM para el análisis de la calidad de las muestras e identificación de contaminantes
- Opciones de control: Incluye pantalla táctil de 17,8 cm (7 in) , ordenador y tableta integrados
- 2 puertos de entrada&salida USB A, USB B, HDMI, Ethernet, Wi-Fi
- Software conforme con 21 CFR Apartado 11 (opcional)
- Servidor de archivos integrado
- Integración de LIMS a través de API de REST
- Fabricado en Alemania
Especificaciones
< 1,75 % a 0,7 A a 280 nm de la lectura | |
2 USB A, USB B, HDMI, Ethernet, Wi-Fi | |
Pantalla táctil de 7 pulg compatible con guantes, 1024 x 600 píxeles | |
Inglés, francés, alemán, español, portugués, ruso, chino, japonés | |
< 1,8 nm | |
De 200 nm a 900 nm | |
De 1 a 16.500 ng/μl | |
1 | |
NPOS basado en Linux | |
< 0,5 % a 240 nm con Nal | |
± 0,75 nm |
0,02 - 330 A | |
Matriz CCD de 3648 elementos | |
20 x 20 x 12 cm | |
Flash de xenón | |
90/250 V | |
Ácidos nucleicos, proteína UV, ensayos de proteínas, cinética, OD600, longitud de onda, gráficos de ondas, curva estándar, proporción de absorbancia, concentración, personalizado | |
De 2,5 a 4,0 s | |
0,67 y 0,07 mm | |
De 0,3 to 2 μl | |
Windows 7, 8, 10 (32 y 64 bits); OS X, iOS; Android OS |
For Research Use Only