Learn More
Implen™ Espectrofotómetro UV-Vis de microvolumen NanoPhotometer™ N60
Código de producto. 15715815 Tienda Implen Productos
Change view
Click to view available options
Modelo:
N60-Mobile
N60-Touch
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Modelo unitSize
15715815 N60-Mobile cada uno
15442203 N60-Touch cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15715815 Proveedor Implen™ N.º de proveedor N60Mobile
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Espectrofotómetro UV/Vis Implen NanoPhotometer™ N60 para aplicaciones de nanovolúmenes. Cuantifique ADN, ARN, proteínas y analice otras muestras en cuestión de segundos.
El espectrofotómetro UV/VIS Implen NanoPhotometer™ N60 es el instrumento adecuado para la cuantificación de ácidos nucleicos, proteínas o cultivos celulares, ya que ofrece datos de barrido completo desde 200 a 900 nm en solo 0,3 - 2 µl de muestra. El diseño independiente con una pantalla táctil integrada y un tamaño reducido lo convierten en la solución ideal para el funcionamiento en mesas de laboratorio.
La tensión superficial alarmante y los efectos de evaporación se eliminan debido a la compresión de la muestra. No es necesario volver a calibrar durante toda la vida útil. Software opcional CFR21 disponible para cumplir con 21 CFR parte 11 para el entorno GxP.
  • Intervalo de detección de dsADN 1 ng/µl - 16.500 ng/µl
  • Intervalo de detección de BSA 0,03 mg/ml - 478 mg/ml
  • Tamaño mínimo de la muestra de 0,3 µl
  • Intervalo de barrido 200 - 900 nm
  • Vórtex integrado para tubos de hasta 2,0 ml
  • Tiempo de medición para el intervalo de barrido completo: de 2,5 a 4,0 segundos
  • Aplicaciones preprogramadas para ácidos nucleicos (etiquetados) (ADN, ARN, oligos), proteínas (etiquetadas), ensayos de proteínas (Bradford, BCA, Lowry), cinética, OD600 y métodos manuales
  • La función de muestra automática se inicia automáticamente una vez que se cierra el brazo de muestra
  • Sin recalibración gracias a True Path Technology™
  • No depende de la tensión superficial de la muestra gracias a Sample Compression Technology™
  • Sample ControlTM y Blank ControlTM para el análisis de la calidad de las muestras e identificación de contaminantes
  • Opciones de control: Incluye pantalla táctil de 7 pulgadas, ordenador y tableta integrados
  • 2 puertos de entrada y salida USB A, USB B, HDMI, Ethernet, Wi-Fi
  • Software conforme con 21 CFR parte 11 (opcional)
  • Servidor de archivos integrado
  • Integración de LIMS a través de API de REST
  • Fabricado en Alemania
Especificaciones
Exactitud de absorbancia < 1,75 % a 0,7 A a 280 nm de la lectura
Intervalo de absorbencia 0,02 - 330 A
Conexiones 2 USB A, USB B, HDMI, Ethernet, Wi-Fi
Tipo de detector Matriz CCD de 3648 elementos
Pantalla Pantalla táctil de 7 pulg compatible con guantes, 1024 x 600 píxeles
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 20 x 20 x 12 cm
Idiomas Inglés, francés, alemán, español, portugués, ruso, chino, japonés
Fuente de luz Flash de xenón
Ancho de banda espectral < 1,8 nm
Tensión 90/250 V
Wavelength Range De 200 nm a 900 nm
Para utilizar con (aplicación) Ácidos nucleicos, proteína UV, ensayos de proteínas, cinética, OD600, longitud de onda, gráficos de ondas, curva estándar, proporción de absorbancia, concentración, personalizado
Incluye Batería, fuente de alimentación, cable USB, tapa antipolvo y manual de software
Intervalo de medición De 1 a 16.500 ng/μl
Tiempo de medición De 2,5 a 4,0 s
Modelo N60-Mobile
N.º de muestras 1
Trayectoria óptica 0,67 y 0,07 mm
Procesador NPOS basado en Linux
Volumen de la muestra (métrico) De 0,3 to 2 μl
Luz difusa < 0,5 % a 240 nm con Nal
Requisitos del sistema Windows 7, 8, 10 (32 y 64 bits); OS X, iOS; Android OS
Exactitud de la longitud de onda ± 0,75 nm
Peso (métrico) 5,2 kg
Mostrar más Mostrar menos
Para uso exclusivo en investigación